Learn More
Ansell HyFlex™ Medium-Duty Mechanical Protection Cut-Resistant Gloves
Designed for secure grip on dry to slightly oily pieces in a wide range of environments. Offers a combination of comfort, softness, coolness and cut protection.
25.20€ - 1327.73€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Materiale polso Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Black, White
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12690732
Vedere i documenti
Ansell
11624060
6
25.20€
12 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12600742
Vedere i documenti
Ansell
11624070
7
25.20€
12 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12610742
Vedere i documenti
Ansell
11624080
8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12900055
Vedere i documenti
Ansell
11-624_9
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12620742
Vedere i documenti
Ansell
11624090
9 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12670732
Vedere i documenti
Ansell
11624100
10 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12680732
Vedere i documenti
Ansell
11624110
11 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of DSM Dyneema™, Spandex™ and nylon
  • Ergnomic design promotes wearer comfort
  • Special formulation of polyurethane coating for flexibility and fit provides sure grip with palm-coated finish
  • Can be washed and reused without any loss of cut protection
  • Strong cut resistance
  • Knitwrist cuff
  • Black and gray color
Compliance
ANSI™ Level 2 cut protection.
Specifica
Specifica
ANSI 5
Knit
Black, White
Cut-resistant Gloves
Glass manufacturing, assembly, plastics injection and moulding, automotive, handling of sharp edged objects, preassembling, cutting of small dry or lightly oiled parts, maintenance
Lycra™
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Polyurethane
ANSI A2
EN 388:4342
Knit
HyFlex™ 11-624