Learn More
Ansell HyFlex™ 11-724 Lightweight, 13 Gauge Cut Protection Gloves, INTERCEPT™ Technology
GREENER_CHOICE
Lightweight gloves offer flexibility and fit with optimal cut protection. Palm-dipped coating provides enhanced grip in light oil environments for secure handling and extended glove life.
132.00€
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Struttura Knit
Coating Material Polyurethane
Colore Gray, White
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
16079641
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11724070
7
132.00€
12 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16089641
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11724080
8
132.00€
12 paia
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16099641
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11724090
9
132.00€
12 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16009651
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Ansell
11724100
10
132.00€
12 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16019651
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
11724110
11
132.00€
12 paia
Spedizione stimata: 20-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight gloves easy to wear during long working hours
  • Liner features optimized Lycra™ content for cooling effect on the skin
  • Silicone-free polyurethane (PU) palm coating provides enhanced grip in light oil environments for secure handling
  • Gray coating hides dirt in environments with dirt exposure
  • EN Cut level 3 (ANSI Level 2)
  • EN Abrasion Level 4 (ANSI Level 6)
  • Available in sizes 6 through 11
Specifica
Specifica
ANSI 6
Knit
Gray, White
Cut-resistant Gloves
Assembling metal parts and components, light metal presses, maintenance, plastics injection and moulding, primary assembly
HPPE, Spandex
8.4 in.
CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Polyurethane
ANSI A2
EN 388:4342B, EN 388:4342
Knit
HyFlex™ 11-724
20.8 cm