Learn More
Ansell HyFlex™ 11-724 Polyurethane-Coated Lycra™ Gloves with Intercept™ Technology
53.80 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
6
Descrizione
- La formulazione del rivestimento in poliuretano conferisce ai guanti flessibilità e calzabilità, oltre a una presa salda su oggetti asciutti o leggermente oleosi, per una manipolazione sicura in tutta una serie di ambienti
- Il rivestimento nasconde lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia
- Rivestimento resiliente, che resiste alle abrasioni e allunga la durata del guanto
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 6 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Polyurethane |
Colore | White |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Specific |
Materiale | Intercept Technology Yarn |
Size | 6 |
EN388 Standard | 4342B |
Da utilizzare con (applicazione) | Automotive Assembly, Machinery, Equipment Operation, and Metal Fabrication |