Learn More
Ansell HyFlex™ 11-725 Polyurethane-Coated Cut-Resistant Lycra™ Gloves
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
- Offre buoni livelli di resistenza al taglio
- Il rivestimento in PU fornisce livelli eccellenti di presa
- La fodera in Lycra e HPPE offre eccellente comfort
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Coating Material | Polyurethane |
Colore | White |
Hand | Specific |
Materiale | Intercept Technology Yarn |
Size | 10 |
EN388 Standard | 4342B |
Da utilizzare con (applicazione) | Automotive Assembly, Construction, Maintenance, and Metal Fabrication |
Stile polso guanto | Knit |
Serie | 11-725 |