Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating
Il guanto dalle massime prestazioni ESD/Touchscreen
118.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 |
---|---|
Area rivestita | Palm |
Applicazioni | Industrial |
Coating Material | Nitrile Foam |
Colore | Blue |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17270157
![]() |
Ansell
11819060 |
6 |
118.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17280157
![]() |
Ansell
11819070 |
7 |
118.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17290157
![]() |
Ansell
11819080 |
8 |
118.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17200167
![]() |
Ansell
11819090 |
9 |
118.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17210167
![]() |
Ansell
11819100 |
10 |
118.00€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
17220167
![]() |
Ansell
11819110 |
11 |
118.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Il rivestimento ultrasottile offre una sensibilità migliorata per i lavori di precisione
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (Nuova e migliorata) - Offre protezione di lunga durata in ambienti abrasivi - più traspirante del 20% rispetto ai guanti protettivi standard, per mani più fresche e più asciutte
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology per proprietà migliorate di vestibilità e tattilità
- Realizzato con un processo di lavaggio proprietario, per offrire un guanto più pulito e confortevole</li>
- Pulito e rispettoso della pelle: Certificazione OEKO-TEX™, approvazione dermatologica Dermatest™.
- Certificazione ESD in base alla norma ESD EN16350:2014
- Tecnologia touchscreen per uso su touchscreen comuni e industriali
Specifica
EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Industrial | |
Blue | |
Specific | |
Nylon, Spandex | |
Non-sterile | |
Aerospace, Automotive, Logistics, and Machinery/Equipment | |
Coated | |
18 |
Palm | |
Nitrile Foam | |
Reusable | |
Sì | |
ESD Gloves | |
3121A | |
Knit | |
HyFlex™ 11-819 |
Titolo del prodotto
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating