Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-925
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Il primo guanto ultraleggero HyFlex™ a combinare geometria di rivestimento ¾, oleorepellenza e presa oleosa in un guanto che garantisce grandi proprietà di destrezza e comfort.
- Il guanto HyFlex™ 11-925 integra la Grip Tecnology, proprietaria Ansell che riduce il rischio di perdita della presa in ambienti dinamici.
- La fodera è costruita con un filato fine in nylon/spandex che garantisce il tatto di una seconda pelle.
- Questo mix unico di protezione, prestazioni e flessibilità colma il divario con le generazioni precedenti di guanti per usi generali con geometria di rivestimento ¾, assicurando livelli migliori di flessibilità, tattilità e presa oleosa, oltre al massimo comfort.
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Nylon, Spandex |
| Certificazione/Conformità | EN388:2016/3111A |
| Classificazione | Category II |
| Area rivestita | 3/4 dipped |
| Stile di taglio | Newton |
| Descrizione | Ultra-light weight oil repellent, oil grip multi-purpose glove |
| Coating Material | Nitrile |
| Colore | Blue |
| Cut Resistance Rating | A |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |