Learn More
Ansell ActivArmr™ 47-400 Medium Duty Nitrile Coated Oil Repellent Gloves
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Descrizione
Ideali per montaggio, ispezione, applicazioni leggere di fabbricazione, manipolazione di materiali, spedizione e ricezione, manutenzione e lavori con lamine di metallo.
- Fodera in cotone a trama fitta con polsini in maglia per extra comfort
- Palmo rivestito in nitrile per un’eccezionale vestibilità
- Resistenti alla foratura e all'abrasione
- Offrono flessibilità e maneggevolezza
- Lavabili in lavatrice; possono essere lavati ripetutamente senza diventare rigidi e scomodi
Specifica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009; Category II |
Struttura | Cut and Sewn |
Coating Material | Nitrile |
Colore | Blue, Natural |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Specific |
Materiale | Cotton |
Product Type | Dip-coated Gloves |
Size | 8 |