Learn More
Ansell HyFlex™ 72-400 Lightweight Cut-Resistant Spandex Gloves
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
- Il disegno di peso leggero/medio garantisce morbidezza e flessibilità, permettendo di indossare comodamente il guanto più a lungo
- Disegno ambidestro del guanto
- Lavabili industrialmente con detersivi non caustici senza conseguenze su prestazioni e durata
- Realizzati in spandex elastico che mantiene la vestibilità aderente, anche dopo molteplici lavaggi
- Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti
Specifica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 407:2004, EN 511:2006, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |
Colore | Blue |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Specific |
Materiale | Intercept Technology Yarn |
Size | 6 |
EN388 Standard | 3541F |
Da utilizzare con (applicazione) | Food Processing |
Stile polso guanto | Knit |