Learn More
Ansell HyFlex™ 74-500 Food Safe Intercept Technology™ Gloves with 360° Protection
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Descrizione
- Costruzione in fibra di vetro, acciaio inossidabile, HPPE, poliestere e poliammide
- Ambidestri
- Comfort elevato
- Approvato per l'industria alimentare
- Disegno di grande durata che mantiene le proprietà dimensionali e di protezione anche dopo ripetuti lavaggi
- Prelavati
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH |
Coating Material | Uncoated |
Colore | Blue |
Materiale | Intercept Technology Yarn |
Size | 7 |
EN388 Standard | 454XF |
Da utilizzare con (applicazione) | Food Processing |
Stile polso guanto | Knit |
Serie | 74-500 |