Learn More
Ansell™ Hynit™ 32-800 Series Blue Nitrile Light Weight Gloves
Click to view available options
Size:
7
7.5
8
9
10
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Cut and sewn construction
- Nitrile coated
- Polyester cotton liner
- Blue color
Specifica
Specifica
| Materiale parte posteriore | Nitrile |
| Certificazione/Conformità | CE Mark, ANSI, EN 388 : 3111 |
| Materiale polso | Nitrile |
| Coating Material | Nitrile |
| Product Type | Lightweight Gloves |
| Size | 10 |
| Stile | 32-800 |
| Stile polso guanto | Safety |
| Rivestimento interno | Interlock Knit Polyester Cotton |
| Tipo di palmo | Fully coated-palm |
| Vedi altri risultati |