Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese.
Marca: Thermo Scientific™ 35003-014001
Descrizione
Le colonne LC Hypercarb™ a carbone di grafite poroso Thermo Scientific™ offrono il 100% di carbonio grafitico poroso per capacità di separazione estese. Migliore ritenzione dei composti polari e separazione di analiti strutturalmente correlati con stabilità a pH estremi e temperature alte.
Suited to solve problem separations.
- Exceptional retention of very polar analytes
- True orthoganality to C18
- Separated structurally related substances
- pH stable from 0 to 14
- Excellent for high temperature applications
- 100% stainless-steel column hardware
- PEEK-free column hardware for use at temperatures above 120°C
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please note that some columns are for use with elevated temperatures. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
Guard Cartridge, 2 Pk. | |
Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder | |
5800 psi (400 bar) | |
0 to 14 | |
120 m²/g | |
Porous Graphitic Carbon | |
Graphitic Carbon | |
Reversed Phase | |
Guard Cartridge |
4 mm | |
10 mm | |
3 μm | |
250 Å | |
105°C | |
Hypercarb | |
100% | |
Reversed Phase |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e nelle condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.