Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ HPLC Column, 5μm
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Columns give you 100% porous graphitic carbon for extended separation capabilities
Marca:  Thermo Scientific™ 35005-122130
Codice prodotto. 11538410
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Exceptional retention of very polar analytes
  • True orthoganality to C18
  • Separated structurally related substances
  • pH stable form 0 to 14
  • Excellent for high temperature applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column
125 mm
1 to 14
120 m²/g
Porous Graphitic Carbon
Porous Graphitic Carbon
Mixed Mode
2.1 mm
5 μm
250 Å
L109
Hypercarb
100%
Normal and Reversed Phase