Learn More
Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ HPLC Columns
Available in H+, Ca+2, Pb+2, and Na+ forms.
807.52€ - 2234.73€
Specifica
Da utilizzare con | LC/MS |
---|---|
Pressione max | 363 psi (25 bar) |
Dimensione particelle | 10 μm |
pH | 1 to 11 |
Temperatura | 85°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11577531
|
Thermo Scientific™
69310-057726 |
50 mm | 7.7 mm |
807.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11587531
|
Thermo Scientific™
69310-307780 |
300 mm | 7.7 mm |
2234.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Available in H+, Ca+2, Pb+2, and Na+ forms, Thermo Scientific™ HyperREZ™ XP Carbohydrate Na+ LC Columns are the appropriate counter-ion to meet application requirements.
Polymer-based columns for carbohydrate analysis offer benefits to the chromatographer including temperature and pH stability, as well as enhanced solvent choices.- Designed for the determination of carbohydrates, saccharides, organic acids and alcohols
- Efficient and reproducible monodisperse particles
- Stable for long column lifetimes even at low pH and high temperatures
Specifica
LC/MS | |
10 μm | |
85°C | |
Na+ Counter Ion | |
Carbohydrate Analysis |
363 psi (25 bar) | |
1 to 11 | |
L58 | |
Spherical, Microporous Polymer | |
Ligand Exchange |