Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 Cartridges
Get improved retention for most nonpolar compounds and organic analytes in aqueous matrices with these hydrophobic reversed phase C18 cartridges.
101.23€ - 274.44€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Composti da non polari a moderatamente polari |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
Dimensione particelle | 40 - 60 µm |
Product Line | HyperSep |
Assorbente | HyperSep C18 |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10344653
|
Thermo Scientific™
60108-301 |
1 g | 6 ml |
161.00€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10571295
|
Thermo Scientific™
60108-302 |
100 mg | 1 ml |
217.08€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10631324
|
Thermo Scientific™
60108-303 |
200 mg | 3 ml |
140.60€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10434963
|
Thermo Scientific™
60108-304 |
500 mg | 3 ml |
155.22€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10098942
|
Thermo Scientific™
60108-305 |
500 mg | 6 ml |
142.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10610436
|
Thermo Scientific™
60108-390 |
50 mg | 1 mL |
195.71€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10523364
|
Thermo Scientific™
60108-701 |
2000 mg | 15 mL |
178.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10166203
|
Thermo Scientific™
60108-702 |
5000 mg | 25 mL |
274.44€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10434445
|
Thermo Scientific™
60108-703 |
10 g | 75 ml |
222.71€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11514765
|
Thermo Scientific™
60108-765 |
100 mg | 3 mL |
136.09€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11830493
|
Thermo Scientific™
60108-376 |
25 mg | 1 mL |
228.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13476936
|
Thermo Scientific™
60108-786 |
500 mg | 10 mL |
213.70€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15982217
|
Thermo Scientific™
60108-305-P |
500 mg | 6 mL |
101.23€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications. Thermo Scientific™ HyperSep™ C18 Cartridges feature a highly retentive alkyl-bonded phase for nonpolar to moderately polar compounds. The hydrophobic reversed phase material is retentive for most nonpolar compounds, and retains most organic analytes from aqueous matrices.
HyperSep SPE Cartridges and PlatesThermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Specifica
Composti da non polari a moderatamente polari | |
40 - 60 µm | |
HyperSep C18 |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Colonna per estrazione |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.