Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 Cartridges
Need a less retentive alternative to C18 for polar and nonpolar compounds? These hydrophobic reversed phase C8 cartridges offer excellent performance.
140.66€ - 244.27€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific HyperSep-96 System |
Dimensione particelle | 40 to 60 μm |
Product Line | HyperSep |
Assorbente | HyperSep C8 |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10444963
|
Thermo Scientific™
60108-309 |
500 mg | 3 mL |
157.96€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10514665
|
Thermo Scientific™
60108-391 |
50 mg | 1 mL |
202.93€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10089472
|
Thermo Scientific™
60108-392 |
100 mg | 1 mL |
217.91€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10584845
|
Thermo Scientific™
60108-393 |
200 mg | 3 mL |
147.26€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10171263
|
Thermo Scientific™
60108-394 |
500 mg | 6 mL |
140.66€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 20-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10330915
|
Thermo Scientific™
60108-427 |
1000 mg | 6 mL |
163.71€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10167504
|
Thermo Scientific™
60108-704 |
2000 mg | 15 mL |
187.99€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10733867
|
Thermo Scientific™
60108-705 |
5000 mg | 25 mL | N/A | |||||
10703097
|
Thermo Scientific™
60108-706 |
10 g | 75 mL |
244.27€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Thermo Scientific™ HyperSep™ C8 Cartridges offer a less retentive alternative to C18 for polar and nonpolar compounds, and are well-suited for methods requiring less retention than C18. The cartridges are ideally suited for the analysis of:
- Drugs and their metabolites in biological samples
- Peptides in biological samples
HyperSep SPE Cartridges and Plates
HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Specifica
Screening of Drugs, Metabolites, Peptides in Biological Samples | |
40 to 60 μm | |
HyperSep C8 |
Thermo Scientific HyperSep-96 System | |
HyperSep | |
Solid Phase Extraction Cartridge |