Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Teflon Tip
Use these tips to direct the flow of extracts from the SPE cartridge to the collection tubes of the Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold.
Marca:  Thermo Scientific™ 60104-245
Codice prodotto. 10699395
  • 97.10€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 06-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ HyperSep™ Glass Block Vacuum Manifold Tips to direct the flow of extract from the HyperSep solid phase extraction SPE cartridges to the collection tubes. They are available in packs of 12.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Teflon Tips for Glass Block Vacuum Manifold, 12 pk
Glass Block Vacuum Manifold
Teflon Tips
SPE
HyperSep