Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ HPLC Columns for Online SPE
Clean-up and concentrate target analytes in minutes with these columns combining SPE chemistries with traditional HPLC column fittings and hardware.
499.66€ - 567.83€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Online Solid Phase Extraction
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conventional HPLC System
Product Line HyperSep
Tipo Online HPLC Column
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Assorbente Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Assorbente Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
10578015
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60312-201
HyperSep Retain PEP 2.1 mm
499.66€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10169044
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60312-202
HyperSep Retain PEP 3.0 mm
529.88€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10199174
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60312-301
HyperSep Retain CX 2.1 mm
539.66€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10629375
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60312-302
HyperSep Retain CX 3.0 mm
529.88€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10547435
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60312-401
HyperSep Retain AX 2.1 mm
499.66€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10733976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60312-402
HyperSep Retain AX 3.0 mm
529.88€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10240895
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60312-501
HyperSep Hypercarb 2.1 mm
536.19€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10577435
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60312-502
HyperSep Hypercarb 3.0 mm
567.83€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Clean-up and concentrate target analytes in minutes with Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE Products. Available in several convenient formats, the columns utilize popular HyperSep SPE chemistries. When used with conventional HPLC systems and appropriate switching valves, they provide:
  • Effective removal of contaminants, such as proteins, from samples
  • Fast, effective clean-up and concentration of target compounds
HyperSep HPLC Columns for Online SPE combine SPE chemistries with traditional HPLC column fittings and hardware.
HyperSep HPLC Columns for Online SPE are available with the following HyperSep SPE chemistries:
  • HyperSep Retain™ PEP — for retention of polar and nonpolar analytes
  • HyperSep Retain-CX — for retention of basic and nonpolar analytes
  • HyperSep Retain-AX — for retention of acidic and nonpolar analytes
  • HyperSep Hypercarb™ — for retention of extremely polar analytes
Specifica
Specifica
Online Solid Phase Extraction
Conventional HPLC System
HyperSep
Online HPLC Column