Learn More
Thermo Scientific™ Hypersep™ Hypercarb™ Fixed Well Plate
Unique material for retention of highly polar compounds.
550.32€ - 704.71€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Vacuum Manifold |
---|---|
Dimensione particelle | 40 to 60 μm |
Product Line | HyperSep |
Assorbente | HypeSep Hypercarb |
Tipo | 96-well Plate |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13496976
|
Thermo Scientific™
60306-502 |
25 mg |
550.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13406986
|
Thermo Scientific™
60306-503 |
50 mg |
704.71€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ HyperSep™ and Hypercarb™ SPE contains flat,100% porous graphitic carbon (PGC) with selectivity for structurally similar compounds, offering separation of compounds with simple solvents
- pH stable 0 to 14
- High batch-to-batch reproducibility
- Strong retention properties allow use of low bed weights for concentrated extracts
- Interaction mechanism with polar molecules
Specifica
Universal Vacuum Manifold | |
HyperSep | |
96-well Plate |
40 to 60 μm | |
HypeSep Hypercarb | |
1/Ea |