Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Pressure Manifold Collection Racks
Use the collection rack that matches the size of solid collection tubes used with the Thermo Scientific™ HyperSep™ Positive Pressure Manifold.
710.00€ - 1168.58€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Extract Collection
Product Line HyperSep
Tipo Collection Rack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
15280349
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60104-269
Collection Rack for 13 mm Tubes, 1 pk Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13426926
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60104-268
Collection Rack for 16 mm Tubes, 1 pk
1168.58€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use the Thermo Scientific™ HyperSep™ Positive Pressure Manifold Collection Rack that matches the collection tube size being used. The HyperSep Positive Pressure Manifold prepares up to 48 samples by solid phase extraction (SPE) simultaneously. Extracts are collected into 13 or 16mm tubes.
The HyperSep Positive Pressure Manifold holds up to 48 SPE cartridges. Samples and solvent, added to the SPE cartridge, are extracted under positive pressure for an even flow at each position. Extracts are collected into 13 or 16mm tubes. This SPE manifold provides a quick, simple and robust way to prepare multiple samples for analysis by chromatography.
See related products if you need replacements for any of these HperSep Positive Pressure Manifold accessories.
Specifica
Specifica
Extract Collection
HyperSep
Collection Rack