Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Protein Precipitation Plate
Get a quick, effective approach for removal of proteins from biological compounds using the protein crash technique with these 96-well protein precipitation plates.
Marca:  Thermo Scientific™ 60304-201
150.29 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10331435
  • 151.04€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ HyperSep™ Protein Precipitation Plates provide a quick, effective approach for removal of proteins from biological compounds using the protein crash technique. In combination with SPE and SLE, the Protein Precipitation Plate offers a comprehensive range of options for sample preparation of biological based compounds. The 96-well plates are ideal for use in automated, high throughput systems.
HyperSep Protein Precipitation Plates offer these features:
  • Dual frit design
  • Hydrophobic/oleophobic frits enable only precipitation of proteins
  • Pore size is optimized for ideal flow rate
  • Specially selected polypropylene for low extractables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Protein Precipitation Plate
HyperSep
Protein Precipitation Plate
Protein Denaturing in Biological Samples
HyperSep Protein
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ HyperSep™ Protein Precipitation Plate > Protein Precipitation Plate
Periodo di garanzia limitato: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.