Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Plates
Achieve superior recoveries for acidic analytes with HyperSep Retain AX Plates.
299.00€ - 381.33€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Analysis of THC and its Metabolites
Dimensione particelle 30 to 50 μm
Product Line HyperSep
Assorbente HyperSep Retain AX
Tipo 96-well Plate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
13476976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60306-403
Retain AX 30 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13486976
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60306-404
Retain AX 60 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
381.33€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10073584
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60303-407
Retain AX 30 mg/1 mL 96 Removable Well Plate, 1 pk Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Achieve superior recoveries for acidic analytes with Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain AX Plates, packed with a high capacity, high purity, highly porous polystyrene DVB material partially modified with quaternary amine functional groups. Their use in SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Widely used in forensic and clinical analysis of THC and its metabolites, Hypersep Retain SPE wells conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.
  • High, consistent recoveries
  • Ideal for large samples
  • Fast and easy sample preparation and method development
  • Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
  • pH stable 0 to 14
  • Available in a wide range of chemistries and bed weights
For Use With: The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
Specifica
Specifica
Analysis of THC and its Metabolites
HyperSep
96-well Plate
30 to 50 μm
HyperSep Retain AX
1 Pack