Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Cartridges
Achieve consistent, high recoveries for basic compounds with these Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Cartridges.
127.00€ - 706.62€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Retention of Basic Analytes
Dimensione particelle 30 to 50 μm
Product Line HyperSep
Assorbente HyperSep Sulfonic Acid-Modified Polystyrene DVB
Tipo Solid Phase Extraction Cartridge
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Peso del letto Capacità colonna (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10176354
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-301
30 mg 1 mL
258.08€
pezzi 100
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10382275
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-302
30 mg 3 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10471635
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-303
60 mg 3 mL
146.14€
pezzi 50
Spedizione stimata: 27-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10554495
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-304
200 mg 3 mL
285.72€
pezzi 50
Spedizione stimata: 19-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10036224
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-305
500 mg 3 mL
512.19€
pezzi 50
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10046224
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-306
500 mg 6 mL
342.00€
pezzi 30
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10250145
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-307
100 mg 6 mL
180.40€
pezzi 30
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10466954
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-308
60 mg 6 mL
167.17€
pezzi 30
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10620646
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-311
150 mg 6 mL
182.67€
pezzi 30
Spedizione stimata: 23-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10382225
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-312
2000 mg 25 mL
706.62€
pezzi 20
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10712737
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-314
200 mg 6 mL
183.80€
pezzi 30
Spedizione stimata: 03-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10496764
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60107-315
1000 mg 25 mL
417.34€
pezzi 20
Spedizione stimata: 13-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Achieve consistent, high recoveries for basic compounds with these Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain CX Cartridges, packed with a high capacity, high purity, highly porous polystyrene DVB material partially modified with sulfonic acid functional groups to give superior recoveries for basic analytes. Used in SPE sample preparation, these cation exchange cartridges can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Widely used in forensic and clinical analysis of a wide range of drugs of abuse, including basic and neutral drugs. Hypersep Retain SPE cartridges conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.
  • High, consistent recoveries
  • Ideal for large samples
  • Fast and easy sample preparation and method development
  • Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
  • pH stable 0 to 14
  • Available in a wide range of chemistries and bed weights
For Use With: The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ System
Specifica
Specifica
Retention of Basic Analytes
HyperSep
Solid Phase Extraction Cartridge
30 to 50 μm
HyperSep Sulfonic Acid-Modified Polystyrene DVB