Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Cartridges
Get balanced retention for polar and nonpolar analytes with Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Cartridges.
118.00€ - 530.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Retention of Polar and Nonpolar Analytes |
---|---|
Product Line | HyperSep |
Assorbente | HyperSep Urea-Modified Polystyrene DVB |
Tipo | Solid Phase Extraction Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10595895
|
Thermo Scientific™
60107-201 |
30 mg | 1 mL |
334.41€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15974417
|
Thermo Scientific™
60107-225 |
600 mg | 6 mL |
424.44€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10259564
|
Thermo Scientific™
60107-202 |
30 mg | 3 mL | N/A | |||||
15984417
|
Thermo Scientific™
60107-226 |
300 mg | 3 mL | N/A | |||||
10505905
|
Thermo Scientific™
60107-203 |
60 mg | 3 mL |
141.56€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10448104
|
Thermo Scientific™
60107-204 |
200 mg | 3 mL |
275.15€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10351215
|
Thermo Scientific™
60107-205 |
500 mg | 3 mL |
512.19€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10618725
|
Thermo Scientific™
60107-206 |
500 mg | 6 ml |
321.95€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10015894
|
Thermo Scientific™
60107-207 |
100 mg | 6 mL |
214.91€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10269564
|
Thermo Scientific™
60107-208 |
60 mg | 6 mL |
143.45€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10279954
|
Thermo Scientific™
60107-211 |
150 mg | 6 mL |
176.96€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10565245
|
Thermo Scientific™
60107-212 |
200 mg | 6 mL |
180.40€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11504745
|
Thermo Scientific™
60107-214 |
2000 mg | 25 mL | N/A | |||||
11514745
|
Thermo Scientific™
60107-215 |
1000 mg | 25 mL |
398.45€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13406936
|
Thermo Scientific™
60107-217 |
100 mg | 3 mL |
189.69€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13436936
|
Thermo Scientific™
60107-218 |
1000 mg | 6 mL |
472.66€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Get balanced retention for polar and nonpolar analytes with Thermo Scientific™ HyperSep™ Retain PEP Cartridges, packed with a high capacity, high purity, highly porous polystyrene DVB material modified with urea functional groups. With chemistry pH stable 0 to 14, the of these cartridges in SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Features:Ideal for large samples, Hypersep Retain cartridges conform to industry standard configurations and allow efficient routine processing by vacuum, positive pressure or centrifugation.
- High, consistent recoveries
- Fast and easy sample preparation and method development
- Reproducible, reliable sample preparation in a traditional format
- Available in a wide range of chemistries and bed weights
- Drugs and metabolites in biological fluids
- Peptides in serum, plasma or biological fluids
- Environmental samples
Specifica
Retention of Polar and Nonpolar Analytes | |
HyperSep | |
HyperSep Urea-Modified Polystyrene DVB | |
Solid Phase Extraction Cartridge |