Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Plates
Obtain excellent performance for extraction of charged basic compounds with these strong cation exchanger SPE well plates and individual wells.
394.00€ - 465.77€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Extraction of Charged Basic Compounds
Dimensione particelle 40 to 60 μm
Product Line HyperSep
Assorbente HyperSep SCX
Tipo 96-well Plate
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10631206
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60300-585
SCX 10 mg/1 mL 96 Removable Well Plate, 1 pk Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10110883
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60300-587
SCX 50 mg/1 mL 96 Removable Well Plate, 1 pk Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10724627
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60300-588
SCX 100 mg/1 mL 96 Removable Well Plate, 1 pk
465.77€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13447006
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60307-253
SCX 50 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
446.21€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13437006
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60307-252
SCX 25 mg/2 mL 96 Fixed Well Plate, 1 pk
457.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Thermo Scientific™ HyperSep™ SCX Plates feature a strong cation exchange sorbent for extraction of charged basic compounds. Typical applications include extraction of:
  • Antibiotics
  • Drug compounds
  • Organic bases
  • Amino acids
  • Catecholamines
  • Herbicides
HyperSep SCX Strong Cation Exchanger 96-Well Plates and Individual Wells are ideally suited for the extraction of a wide range of charged basic compounds.
  • Modified benzene ring provides potential for nonpolar interactions
  • Low pKa value
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Specifica
Specifica
Extraction of Charged Basic Compounds
HyperSep
96-well Plate
40 to 60 μm
HyperSep SCX
1 mL