Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE Cartridges (pH 7)
A fast and effective sample preparation technique for removal of phospholipids from biological matricies.
131.60€ - 202.73€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Removal of Phospholipids From Biological Matrices
Product Line HyperSep
Assorbente HyperSep Special Treated Diatomite
Tipo Solid Phase Extraction Cartridge
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
12201148
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-1000-6-7
1 g/6 mL, Pk. of 30, pH7
142.13€
pezzi 30
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12201088
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-20000-60-7
20 g/60 mL, Pk. of 10, pH7
188.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12201128
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-2000-12-7
2 g/12 mL, Pk. of 20, pH7
131.60€
pezzi 20
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12201188
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-200-3-7
200 mg/3 mL, Pk. of 50, pH7
183.76€
pezzi 50
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12201108
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-4000-25-7
4 g/25 mL, Pk. of 15, pH7
154.13€
pezzi 15
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12201208
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-500-3-7
500 mg/3 mL, Pk. of 50, pH7
202.73€
pezzi 50
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12201168
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
500 mg/6 mL, Pk. of 30, pH7
194.45€
pezzi 30
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provide a fast and effective sample preparation technique for removal of phospholipids from biological matrices with Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (Solid supported Liquid/Liquid Extraction).
HyperSep SLE cartridges (pH 7) deals with sample preparation of biological matrices via a simple, efficient and an effective protcol. The focus being the removal of interfering phospholipids which cause a number of issues for end point analysis.
SLE offers a number of advantages over existing sample preparation techniques such as Liquid/Liquid Extraction (LLE) and Protein Precipitation techniques for dealing with biological matrices. In comparison to LLE, SLE offers greater reproducibility and recoveries, lower solvent requirements and prevents emulsification which is often associated with the LLE technique. It also lends itself to full automation which is not possible via LLE. SLE provides improved cleanliness of sample extract and associated increase in sensitivity compared to protein precipitation techniques which are unable to remove phospholipids.
  • Simple, easy-to-use protocol
  • Removal of phospholipids
  • Greater reproducability and recoveries compared to LLE
Specifica
Specifica
Removal of Phospholipids From Biological Matrices
HyperSep
HyperSep Special Treated Diatomite
Solid Phase Extraction Cartridge