Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Extraction Tips, 1-10μL
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these SPE micropipette tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Marca:  Thermo Scientific™ 60109-403
Codice prodotto. 10662094
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Get faster sample preparation with minimal sample loss with the revolutionary Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale SPE Tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Features:
Ideal for small sample volumes; features a 1 to 2μm wide slit at the bottom that permits liquid to pass through while retaining the chromatographic material (20 to 30μm).
  • [bullet] Filter-free design to eliminate dead volume
  • [bullet] No contamination from the supporting matrix
  • [bullet] Available in many popular chemistries
Applications include:
  • [bullet] Mass spectrometry
  • [bullet] Desalting
  • [bullet] Protein purification
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Electrophoresis
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
C4; 1-10 uL Vol.
Micropipettes
BioBasic C4
1 to 10 μL
Microscale Solid Phase Extraction
HyperSep
SpinTip