Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Tip Microscale SPE Extraction Tips, 10-200μL
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these revolutionary SPE micropipette tips.
237.00€ - 375.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Microscale Solid Phase Extraction
Da utilizzare con (apparecchiatura) Micropipettes
Product Line HyperSep
Tipo SPE Tips
Volume (sistema metrico) 10 to 200 μL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10191213
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-209
BioBasic C18; 10 to 200 uL Volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10566375
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-210
BioBasic C8; 10 to 200 uL Volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10344083
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-211
BioBasic C4; 10 to 200 uL Volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10775174
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-213
C18 plus Hypercarb; 10 to 200 uL Volume; Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10465363
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-214
HILIC; 10 to 200 uL Volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10055824
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-215
Trypsin; 10 to 200 uL Volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10652094
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-216
Titanium Dioxide; 10 to 200 uL Volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10516015
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-218
Zirconium Dioxide; 10 to 200 uL Volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10223603
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
60109-212
Hypercarb; 10 to 200 uL Volume Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Get faster sample preparation with minimal sample loss with these revolutionary SPE micropipette tips and achieve separation in volumes as low as 100nL.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Microscale SPE Tips are available in many popular chemistries to suit a wide range of applications. They feature a unique micropipette tip that has the chromatographic material directly attached to its inner surface. No glues or polymers are used, so there's no contamination from the supporting matrix.
HyperSep Microscale Solid Phase Extraction Tips are ideal when you're working with small sample volumes. Typical applications include:
  • Mass spectrometry
  • Desalting
  • Protein purification
  • MALDI
  • Electrophoresis
  • HPCE
  • HPLC
  • CEC
Tips are available in 1-10μL capacity and 10-200μL capacity.
Specifica
Specifica
Microscale Solid Phase Extraction
HyperSep
10 to 200 μL
Micropipettes
SPE Tips