Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ UniGuard Direct-Connect Online SPE Columns
Clean-up and concentrate target analytes in minutes with these direct-connection SPE cartridges, offering quick, easy connection via a reusable drop-in cartridge holder.
374.46€ - 412.40€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Conventional HPLC System |
---|---|
Product Line | HyperSep |
Tipo | Online Solid Phase Extraction Cartridge |
Quantità | Pack of 4 |
Codice del prodotto | Marca | Assorbente | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Assorbente | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10259224
|
Thermo Scientific™
60311-201 |
HyperSep Urea-Modified Polystyrene DVB | 2.1 mm |
374.46€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10187554
|
Thermo Scientific™
60311-202 |
HyperSep Urea-Modified Polystyrene DVB | 3.0 mm |
381.81€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10259134
|
Thermo Scientific™
60311-301 |
HyperSep Sulfonic Acid-Modified Polystyrene DVB | 2.1 mm |
381.81€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10783487
|
Thermo Scientific™
60311-302 |
HyperSep Sulfonic Acid-Modified Polystyrene DVB | 3.0 mm |
381.81€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10005984
|
Thermo Scientific™
60311-401 |
HyperSep Quaternary Amine-Modified Polystyrene DVB | 2.1 mm |
381.81€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10772147
|
Thermo Scientific™
60311-402 |
HyperSep Quaternary Amine-Modified Polystyrene DVB | 3.0 mm |
381.81€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11584785
|
Thermo Scientific™
60311-501 |
HyperSep Hypercarb | 2.1 mm |
412.40€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10015794
|
Thermo Scientific™
60311-502 |
HyperSep Hypercarb | 3.0 mm |
412.40€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Clean-up and concentrate target analytes in minutes with Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE Products. Available in several convenient formats, the columns utilize popular HyperSep SPE chemistries. When used with conventional HPLC systems, columns and appropriate switching valves, they provide:
- Effective removal of contaminants, such as proteins, from samples
- Fast, effective clean-up and concentration of target compounds
Thermo Scientific HyperSep UniGuard Direct-Connect Online SPE Column offer quick, easy connection by means of a reusable drop-in guard cartridge holder.
HyperSep UniGuard Direct-Connect Online SPE Column attach directly to the switching valve, just like an HPLC column. They are available with the following HyperSep SPE chemistries:- HyperSep Retain™ PEP — for retention of polar and nonpolar analytes
- HyperSep Retain-CX — for retention of basic and nonpolar analytes
- HyperSep Retain-AX — for retention of acidic and nonpolar analytes
- HyperSep Hypercarb™ — for retention of extremely polar analytes
Specifica
Conventional HPLC System | |
HyperSep | |
Online Solid Phase Extraction Cartridge | |
Pack of 4 |