Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Well Extraction Plate and Plugs
Codice prodotto. p-6243243 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
24 Position Extraction Plate Plugs
24 Well Extraction Plate
48 Position Extraction Plate Plugs
48 Well Extraction Plate
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 10321455
Marca: Thermo Scientific™ 60104235
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these 24 or 48 well extraction plates and plugs with the Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Manifold.
Use these 24 or 48 well extraction plates and plugs with Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum Manifold. This manifold process your samples in solid phase extraction SPE cartridges or 96 well plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 24 Position Extraction Plate Plugs
Da utilizzare con (applicazione) SPE Sample Processing
Da utilizzare con (apparecchiatura) 24 Position Well Extraction Plates, Vacuum Manifolds
Product Line HyperSep
Tipo 24 Position Extraction Plate Plugs