Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX Cartridges
Get improved analysis of drugs of abuse, including basic and neutral drugs, with these SPE cartridges featuring both nonpolar and ionic separation characteristics.
159.11€ - 317.30€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Analysis of Drugs of Abuse |
---|---|
Assorbente | HyperSep Reversed Phase C8/Benzene Sulfonic Acid Ion Exchanger |
Tipo | Solid Phase Extraction Cartridge |
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso del letto | Capacità colonna (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10796134
|
Thermo Scientific™
60108-719 |
130 mg | 1 mL |
317.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10130553
|
Thermo Scientific™
60108-720 |
300 mg | 3 mL |
177.20€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10300935
|
Thermo Scientific™
60108-721 |
500 mg | 3 mL |
193.97€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10557055
|
Thermo Scientific™
60108-722 |
200 mg | 6 mL |
170.65€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17287106
|
Thermo Scientific™
60108-723 |
500 mg | 6 mL |
220.23€
pezzi 30 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10058952
|
Thermo Scientific™
60108-723 |
500 mg | 6 mL | N/A | |||||
10629285
|
Thermo Scientific™
60108-724 |
1000 mg | 6 mL |
203.54€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11567591
|
Thermo Scientific™
60108-742 |
200 mg | 10 mL |
168.33€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 31-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11544765
|
Thermo Scientific™
60108-769 |
130 mg | 10 mL |
191.39€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12676547
|
Thermo Scientific™
60108-777 |
200 mg | 3 mL |
159.11€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11557591
|
Thermo Scientific™
60108-741 |
50 mg | 1 mL |
310.11€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
The use of SPE sample preparation can significantly enhance the robustness and reliability of many biological, pharmaceutical, forensic and environmental applications.
Thermo Scientific™ HyperSep™ Verify CX Cartridges feature both nonpolar and ionic separation chemistries for improved sample preparation in the analysis of drugs of abuse. They are used in screening for wide range of drug compounds in biological matrices, including basic and neutral compounds.
The sorbent used in HyperSep Verify CX Cartridges is based on two functional groups: reversed phase Thermo Scientific™ HyperSep C8 and a benzene sulfonic acid ion exchanger. The chemistry is co-polymerized on a rigid, purified silica gel support.HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep™ solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
Specifica
Analysis of Drugs of Abuse | |
HyperSep Reversed Phase C8/Benzene Sulfonic Acid Ion Exchanger | |
Solid Phase Extraction Cartridge |