Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC Column
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC Columns.
Marca:  Thermo Scientific™ 30710-254630
Codice prodotto. 11537491
  • 668.33€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Extra sensitivity for sugars
  • Can be used in three modes: reversed phase, normal phase, weak anion exchange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4.6 mm
10 μm
120 Å
L8
Silica
Mixed Mode
250 mm
2.5 to 8
170 m²/g
Amino (NH2)
2%
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC