Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino HPLC Column
Analyze sugars with this versatile amino propyl phase of Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Amino LC Columns.
Marca:  Thermo Scientific™ 30710-304030
Codice prodotto. 11547491
  • 799.14€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Extra sensitivity for sugars
  • Can be used in three modes: reversed phase, normal phase, weak anion exchange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4 mm
10 μm
120 Å
60°C
Amino (NH2)
Silica
Mixed Mode
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC
300 mm
2.5 to 8
170 m²/g
L8
Hypersil Classical
2%