Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Codice prodotto. 10666604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
10 mm
Dimensione particelle:
2.4 μm
3 μm
3 µm
5 μm
5 µm
Formato colonna:
Colonna analitica
Guard Cartridge, 4 Pk.
Precolonna a cartuccia, 4 PK
Preparative Column, Standard
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 10666604
Marca: Thermo Scientific™ 28103103030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use as a robust, general-purpose column for a wide range of applications in QC/QA labs.
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns. These economical columns feature reduced silanol activity and provide exceptional reliability for QA/QC labs. Built on the renowned Hypersil silica backbone, the base-deactivated silica is one of the most popular packing materials available.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ columns as an alternative.
  • Base-deactivated with minimal residual silanol activity
  • Exceptional reproducibility
  • Economical, general purpose columns
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione particelle 3 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 130 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line Hypersil BDS
Materiale di impaccamento Silice disattivata a base completamente porosa, sferica
Carico di carbonio 11%
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa