Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Column, 3μm
For a high-quality, base-deactivated, fully endcapped phase with similar selectivity to C18 but slightly less retention, use Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Columns.
797.90€ - 837.56€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
Dimensione particelle | 3 μm |
pH | 2 to 8 |
Dimensione del poro | 130 Å |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11523061
|
Thermo Scientific™
28203-074630 |
4.6 mm |
837.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10558775
|
Thermo Scientific™
28203-103030 |
3 mm |
797.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Convenience, economy and effective protection.
- 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific™ UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
Specifica
Analytical Column | |
3 μm | |
130 Å | |
60°C | |
C8 | |
7% | |
Yes |
5800 psi (400 bar) | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |