Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Column
For a high-quality, base-deactivated, fully endcapped phase with similar selectivity to C18 but slightly less retention, use Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Columns.
732.09€ - 770.42€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
Dimensione particelle | 5 μm |
Dimensione del poro | 130 Å |
Surface Area | 170 m²/g |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11593061
|
Thermo Scientific™
28205-124630 |
125 mm |
732.09€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11503071
|
Thermo Scientific™
28205-204630 |
200 mm |
770.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Base-deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Specifica
Analytical Column | |
5 μm | |
170 m²/g | |
C8 | |
Reversed Phase |
4.6 mm | |
130 Å | |
L7 | |
7% | |
Reversed Phase |