Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 HPLC Columns
Use as a robust, general-purpose column for QC/QA applications. They are high-quality, base-deactivated, fully endcapped, have similar C18 selectivity but slightly less retentive.
306.00€ - 846.22€
Specifica
Dimensione del poro 130 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60°C
Tipo USP L7
Fase stazionaria C8
Visualizza altre specifiche
Prodotti 30
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10672854
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-052130
50 mm 2.1 mm 5 μm
670.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10448184
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-053030
50 mm 3 mm 5 μm
665.11€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10394173
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-054630
50 mm 4.6 mm 5 μm
638.10€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10110593
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-102130
100 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10582255
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-102130
100 mm 2.1 mm 5 μm
727.14€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10354223
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm
694.99€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10680136
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-104030
100 mm 4 mm 3 μm
764.45€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10763016
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-154030
150 mm 4 mm 5 μm
733.65€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11583061
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-124030
125 mm 4 mm 5 μm
732.09€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10786153
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
728.63€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10476664
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-254030
250 mm 4 mm 5 μm
770.42€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10364653
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-254630
250 mm 4.6 mm 5 µm
763.80€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10354653
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-014001
10 mm 4 mm 5 μm
388.30€
pezzi 4
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10662854
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-013001
10 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10099132
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-154630
150 mm 4.6 mm 3 µm
802.86€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10332675
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-153030
150 mm 3 mm 3 μm
846.22€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10533215
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm
758.58€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10078942
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-054630
50 mm 4.6 mm 3 μm
702.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10600364
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-052130
50 mm 2.1 mm 3 μm
739.68€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10512065
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-014001
10 mm 4 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10747883
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-013001
10 mm 3 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10610764
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28203-012101
10 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10584285
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28202-154630
150 mm 4.6 mm 2.4 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10457514
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28202-152130
150 mm 2.1 mm 2.4 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10137604
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28202-104630
100 mm 4.6 mm 2.4 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10239914
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28202-102130
100 mm 2.1 mm 2.4 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10343105
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28202-052130
50 mm 2.1 mm 2.4 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11969108
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28202-014001
10 mm 4 mm 2.4 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11919108
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28202-012101
10 mm 2.1 mm 2.4 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10100883
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28205-012101
10 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
For a high-quality, base-deactivated, fully endcapped phase with similar selectivity to C18 but slightly less retention, use Thermo ScientificTM HypersilTM BDS C8 HPLC Columns. These economical columns feature reduced silanol activity and provide exceptional reliability for QA/QC labs. Built on the renowned Hypersil silica backbone, the base-deactivated silica is one of the most popular packing materials available.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 columns as an alternative.
  • Excellent choice for acids, bases and neutral compounds
  • Less retentive than C18 for faster analyses
  • Robust columns with long column lifetimes
  • Very reliable for routine assays
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
130 Å
60°C
C8
Reversed Phase
Reversed Phase
170 m²/g
L7
7%