Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C8 Javelin™ Guard Columns
Offer convenient, easy-to-use protection for analytical HPLC columns
Marca:  Thermo Scientific™ 28205-022106
Codice prodotto. 11573161
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of BDS C8 Solid Phase
  • Excellent choice for acids, bases and neutral compounds
  • Less retentive than C18 for faster analyses
  • Robust columns with long column lifetimes
  • Very reliable for routine assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 μm
20 mm
2.1 mm
C8