Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano HPLC Columns
For reliable, general purpose cyano columns, choose the base-deactivated silica Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano LC Columns.
306.00€ - 802.86€
Specifica
Pressione max 5800 psi (400 bar)
Dimensione del poro 130 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60°C
Tipo USP L10
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10494593
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28805-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
733.48€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10487604
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28805-104030
100 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10304043
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28805-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
771.89€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10159084
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28805-153030
150 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10464403
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28803-014001
10 mm 4 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10796153
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28803-012101
10 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10464973
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28805-014001
10 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10098992
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
28803-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm
802.86€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For reliable, general purpose cyano columns, choose the base-deactivated silica Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS Cyano LC Columns. These economical columns feature reduced silanol activity and provide exceptional reliability for QA/QC labs. Built on the renowned Hypersil silica backbone, the base-deactivated silica is one of the most popular packing materials available. For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano LC Columns as an alternative.
  • In reversed phase, they offer different selectivity compared to C18 or C8 phases
  • In normal phase, they are less retentive than silica columns
  • Reliable cyano columns with long lifetimes
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call your Customer Service Representative for more information. Please note that Hypersil BDS Cyano columns are shipped in isooctane:ethanol. For reversed phase applications, flush with ethanol or 2-propanol prior to use.
Specifica
Specifica
5800 psi (400 bar)
170 m²/g
L10
4%
Yes
130 Å
60°C
Cyano (CN)
Mixed Mode