Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano HPLC Columns
When you need a different selectivity in normal phase or a complementary selectivity to alkyl chains in reverse phase, use Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC Columns.
290.70€ - 780.04€
Specifica
Pressione max 5800 psi (400 bar)
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10069232
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30805-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
704.98€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10027694
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30805-254030
250 mm 4 mm 5 μm
734.71€
Pezzo
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11577491
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30805-124030
125 mm 4 mm 5 μm
780.04€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10502265
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30805-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
738.68€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10120643
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30805-014001
10 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11597491
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30805-204630
200 mm 4.6 mm 5 μm
773.63€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10088942
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30803-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm
774.36€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11517501
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30805-304630
300 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
When you need a different selectivity in normal phase or a complementary selectivity to alkyl chains in reverse phase, use Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS Cyano LC Columns. Hypersil stationary phases are recognized as an industry standard in HPLC. Proven as an effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 quality guidelines. For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Hypersil GOLD™ CN columns as an alternative.
  • More rapid mobile phase equilibration compared with silica in normal phase
  • Not deactivated by traces of water in normal phase
  • One of the least retentive of reversed phase materials and, therefore, useful to separate polar compounds
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call your Customer Service Representative for more information. Please note that Hypersil CPS and CPS-2 columns are shipped in isooctane:ethanol. For reversed-phase applications, flush with ethanol or 2-propanol prior to use.
Specifica
Specifica
5800 psi (400 bar)
120 Å
60°C
Cyano (CN)
4%
No
2 to 8
170 m²/g
L10
Hypersil Classical
Mixed Mode
Normal and Reversed Phase