Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC Columns
BIOPHARMA
Retain and resolve polar analytes with highly aqueous mobile phases.
414.60€ - 17715.00€
Specifica
pH 2 to 9
Dimensione del poro 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60°C
Tipo USP L1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 63
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10392955
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-059070
50 mm 10 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10017874
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-059370
50 mm 30 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10538395
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-059570
50 mm 50 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10649215
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109270
100 mm 21.2 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10448564
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109370
100 mm 30 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10362525
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-109570
100 mm 50 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10109374
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159070
150 mm 10 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10221325
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159270
150 mm 21.2 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10017824
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159370
150 mm 30 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10027824
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-159570
150 mm 50 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10231085
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259070
250 mm 10 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10241085
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259270
250 mm 21.2 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10527245
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259370
250 mm 30 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10446844
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-259570
250 mm 50 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10783497
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-012101
10 mm 2.1 mm 5 μm
414.60€
pezzi 4
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10659945
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-059270
50 mm 21.2 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10582065
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
812.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10056134
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-254030
250 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10611296
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-253030
250 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10161023
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-252130
250 mm 2.1 mm 5 μm
873.53€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10019382
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
785.95€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10363105
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-154030
150 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10497414
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-153030
150 mm 3 mm 5 μm
824.75€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10718063
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-152130
150 mm 2.1 mm 5 μm
824.75€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10150593
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm
743.82€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10557435
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-103030
100 mm 3 mm 5 μm
841.41€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10140593
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-102130
100 mm 2.1 mm 5 μm
799.03€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10662474
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-054630
50 mm 4.6 mm 5 μm
682.86€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10508405
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-053030
50 mm 3 mm 5 μm
770.03€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10776153
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-052130
50 mm 2.1 mm 5 μm
717.22€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10117664
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-019023
10 mm 10 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11578280
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-014001
10 mm 4 mm 5 μm
414.60€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10370905
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25305-013001
10 mm 3 mm 5 μm
442.57€
pezzi 4
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10008902
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm
862.44€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10509355
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-154030
150 mm 4 mm 3 μm
984.17€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10268944
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-153030
150 mm 3 mm 3 µm
905.68€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10572255
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-152130
150 mm 2.1 mm 3 μm
905.68€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10210655
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-151030
150 mm 1 mm 3 μm
1104.21€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10364603
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm
812.56€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10139514
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-104030
100 mm 4 mm 3 μm
1000.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10074313
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-103030
100 mm 3 mm 3 μm
858.01€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10190873
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-102130
100 mm 2.1 mm 3 μm
858.01€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10129514
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-101030
100 mm 1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10541105
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-054630
50 mm 4.6 mm 3 μm
854.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10629955
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-054030
50 mm 4 mm 3 μm
932.25€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10251235
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-053030
50 mm 3 mm 3 μm
854.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10513795
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-052130
50 mm 2.1 mm 3 μm
788.17€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10715793
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-032130
30 mm 2.1 mm 3 μm
788.17€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11568280
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-014001
10 mm 4 mm 3 μm
455.61€
pezzi 4
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11558280
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-013001
10 mm 3 mm 3 µm
455.61€
pezzi 4
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11548280
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-012101
10 mm 2.1 mm 3 μm
455.61€
pezzi 4
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10360905
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25303-011001
10 mm 1 mm 3 μm
450.77€
pezzi 4
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10486693
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-202130
200 mm 2.1 mm 1.9 μm
1068.64€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10736734
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-152130
150 mm 2.1 mm 1.9 μm
1064.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10631344
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-103030
100 mm 3 mm 1.9 μm
968.86€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10582635
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-102130
100 mm 2.1 mm 1.9 μm
958.89€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10621344
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-101030
100 mm 1 mm 1.9 μm
968.86€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10119574
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-054630
50 mm 4.6 mm 1.9 μm
843.60€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10111723
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-053030
50 mm 3 mm 1.9 μm
1052.30€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10572635
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-052130
50 mm 2.1 mm 1.9 μm
950.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10101723
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-051030
50 mm 1 mm 1.9 μm
971.08€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10324223
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-032130
30 mm 2.1 mm 1.9 μm
969.15€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10375203
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25302-022130
20 mm 2.1 mm 1.9 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Retain and resolve polar analytes using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ Polar Endcapped C18 columns. These columns provide excellent peak shape, even with challenging reversed phase separations using highly aqueous mobile phases.
Alternative selectivity with polar endcapped C18 stationary phase
  • Polar functional group in endcap provides additional interaction mechanism for separation of polar compounds
  • Yields superior retention of polar compounds
Stability in highly aqueous mobile phases
  • Usable in 100% aqueous mobile phases
  • No loss of performance or stability
Excellent peak shape
  • Controlled secondary interactions ensure optimal peak shape for all analyte types
  • Ideal for the quantitative analysis of trace levels of polar analytes
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3, and 5 μm particle sizes for all your separation needs
Specifica
Specifica
2 to 9
220 m²/g
L1
Reversed Phase
Reversed Phase
175 Å
60°C
12%
Polare