Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX HPLC Columns
Efficiently separate smaller proteins, peptides, anionic species and polar molecules with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC Columns.
346.00€ - 942.48€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60°C
Fase stazionaria Polymeric Amine
Visualizza altre specifiche
Prodotti 20
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10231385
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26105-104630
100 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10077364
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26105-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10332885
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26105-252130
250 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10734366
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26105-253030
250 mm 3 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10698635
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26105-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10611406
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26102-202130
200 mm 2.1 mm 1.9 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10229564
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26102-152130
150 mm 2.1 mm 1.9 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10601406
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26102-102130
100 mm 2.1 mm 1.9 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10449644
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26102-052130
50 mm 2.1 mm 1.9 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10077194
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-032130
30 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10037824
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-052130
50 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10097834
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-102130
100 mm 2.1 mm 3 μm
899.03€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10087344
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-151030
150 mm 1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10467254
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10763606
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-152130
150 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10139184
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-153030
150 mm 3 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10469644
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26105-012101
10 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10167734
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-014001
10 mm 4 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10016414
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-012101
10 mm 2.1 mm 3 μm
485.97€
pezzi 4
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10177644
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26103-011001
10 mm 1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Efficiently separate smaller proteins, peptides, anionic species and polar molecules with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX LC Columns. The weak anion-exchange phase, created by a polymeric amine ligand bonded to highly pure base-deactivated silica, separates multiple charged analytes. The bonded phase offers additional chromatographic options, including hydrophilic interaction chromatography (HILIC), which is ideal for the separation of sugars and other highly polar species.
Excellent Chromatographic Performance
  • Outstanding peak shape and selectivity
  • Superb stability under demanding pH conditions
  • Higher efficiency than polymer-based ion exchange columns
  • Improved speed with 1.9μm particle size columns
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifica
Specifica
2 to 8
220 m²/g
Polymeric Amine
Mixed Mode
HILIC and Ion Exchange
175 Å
60°C
6%