Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC Columns
Featuring a lower hydrophobicity than C18 or C8 columns, Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 columns provide outstanding sensitivity and high efficiency.
365.16€ - 1106.20€
Specifica
pH | 2 to 8 |
---|---|
Dimensione del poro | 175 Å |
Surface Area | 220 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Tipo USP | L26 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10609585
|
Thermo Scientific™
25505-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10699385
|
Thermo Scientific™
25505-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||
10382865
|
Thermo Scientific™
25505-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10322355
|
Thermo Scientific™
25505-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
10699755
|
Thermo Scientific™
25505-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||
10609765
|
Thermo Scientific™
25505-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10688435
|
Thermo Scientific™
25505-154030 |
150 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
10486854
|
Thermo Scientific™
25505-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
785.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10067684
|
Thermo Scientific™
25505-252130 |
250 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10312635
|
Thermo Scientific™
25505-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
828.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10127614
|
Thermo Scientific™
25502-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
1002.92€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10691396
|
Thermo Scientific™
25502-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
1002.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10391585
|
Thermo Scientific™
25502-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
1106.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10147884
|
Thermo Scientific™
25503-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10447534
|
Thermo Scientific™
|
10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
N/A
|
N/A | |||
10157884
|
Thermo Scientific™
25503-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm |
455.61€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10610626
|
Thermo Scientific™
25503-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||
10332835
|
Thermo Scientific™
25503-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10159534
|
Thermo Scientific™
25503-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
788.17€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10037254
|
Thermo Scientific™
25503-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10027504
|
Thermo Scientific™
25503-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
10732826
|
Thermo Scientific™
25503-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | ||||
10199474
|
Thermo Scientific™
25503-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10599735
|
Thermo Scientific™
25503-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
10312355
|
Thermo Scientific™
25503-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
10261325
|
Thermo Scientific™
25503-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
862.44€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10076694
|
Thermo Scientific™
25505-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
10670046
|
Thermo Scientific™
25505-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
Descrizione
For very hydrophobic analytes, achieve faster separations with excellent peak shapes using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4 HPLC columns. Featuring a lower hydrophobicity than C18 or C8 columns, Hypersil GOLD C4 columns provide outstanding sensitivity and high efficiency.
Similar selectivity, less retention than C18 or C8 columns- Successful retention and separation of very hydrophobic analytes with this short alkyl chain length, low hydrophobicity column
- Ideal for analysis of hydrophobic polypeptides and proteins
- Highly symmetrical peak shapes
- 1.9 μm particle size columns improve speed and efficiency
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3, and 5 μm particle sizes for all your separation needs
Specifica
2 to 8 | |
220 m²/g | |
L26 | |
5% | |
Yes |
175 Å | |
60°C | |
C4 | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |