Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PREP C8 HPLC Columns
Get exceptional peak shape and resolution in HPLC and LC/MS using generic gradients. Use for analytes with medium hydrophobicity or when less hydrophobicity than C18 is needed.
249.73€ - 9060.46€
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 9
Dimensione del poro 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16318546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25205-018823A
8 mm 10 mm
249.73€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16328546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25205-019023A
20 mm 10 mm
373.90€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16338546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25205-029023A
20 mm 20 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16348546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25205-259070A
250 mm 10 mm
2521.74€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16358546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25205-259270A
250 mm 20 mm
6201.96€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16368546
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25205-259270XL
250 mm 25 mm
9060.46€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Maintain the sensitivity you need for your purification needs using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 preparative LC Columns. Best for scale up from analytical to prep LC method and ideal for analytes with medium hydrophobicity or when a less hydrophobic phase is required to obtain optimum retention. The lower hydrophobicity allows compounds to elute more quickly, yielding faster separations. Benefit from similar selectivity to C18 columns with a predictable elution order. Our columns come in a variety of dimensions and an option for XtendedLife hardware which improves column lifetime by maintaining a uniform packed bed.
Similar selectivity, less retention than C18 columns
  • Successful retention and separation of moderately hydrophobic analytes.
  • Best for fatty acids, which are too hydrophobic for analysis using C18 columns.
  • C8 (USP L7) selectivity.
Faster Separations
  • Higher analytical throughput compared to C18 alkyl chain chemistry.
  • Faster compound elution due to reduced hydrophobic interactions.
Preparative HPLC Column Hardware Options - based on column inner diameter (i.d.) and column performance needs.
Standard Threaded and Standard Flange Hardware
  • Designed for standard applications, expertly packed and robustly designed to provide versatile products for routine use.
  • Standard threaded hardware for column i.d. < 40mm.
  • Standard flange hardware for column i.d. ≥ 40mm.
  • Standard hardware can be modified on request to be compatible with SFC.
XtendedLife Hardware
  • Improves column lifetime by incorporating an internal Dynamic Axial Compression (DAC) system, ensuring the media bed is continuously packed tightly.
  • Compatible with SFC and is available in dimensions up to 50mm i.d.
Preparative Guards are a proven and cost effective way to extend the lifetime of your prep column. Our preparative guard columns require the use of a preparative guard holder.
Customer Specific Orders
  • If there is a Thermo Scientific stationary phase you are currently using and would like to obtain in a preparative scale not shown or would like to discuss a specific column dimension, we would be happy to discuss your requirements.
  • Please contact your local sales representative for Customer Specific Orders.
  • Custom built columns are not eligible for returns.
About the Hypersil GOLD family of HPLC columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.
Specifica
Specifica
5 μm
175 Å
60°C
C8
8%
Yes
2 to 9
220 m²/g
L7
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Reversed Phase
Reversed Phase