Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Cyano HPLC Columns
Alternate selectivity with lower hydrophobicity. Use these HPLC columns for normal and reversed phase separations.
Marca:  Thermo Scientific™ 25805-012101
Codice prodotto. 10361105
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Alternate selectivity with lower hydrophobicity. Use Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ Cyano LC Columns for normal and reversed phase separations.
  • Excellent peak shape
  • Outstanding sensitivity
  • Less retention for faster analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Guard Cartridge, 4 Pk.
Uniguard Direct-Connection and Stand Alone Holder
5800 psi (400 bar)
2 to 8
220 m²/g
L10
Hypersil GOLD
4%
Yes
Guard Cartridge, 4 Pk.
2.1 mm
10 mm
5 μm
175 Å
60°C
Cyano (CN)
Silica
Mixed Mode
Normal and Reversed Phase