Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC HPLC Columns
Retain highly polar and hydrophilic analytes, which are difficult to analyze with conventional C18 columns, using Hypersil GOLD PEI HILIC LC Columns.
346.00€ - 1101.61€
Specifica
pH | 2 to 8 |
---|---|
Dimensione del poro | 175 Å |
Surface Area | 220 m²/g |
Temperatura | 60°C |
Fase stazionaria | Polyethyleneimine |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11537971
|
Thermo Scientific™
26505-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
751.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11567971
|
Thermo Scientific™
26505-054630 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11577971
|
Thermo Scientific™
26505-101030 |
100 mm | 1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11587971
|
Thermo Scientific™
26505-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
783.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11537981
|
Thermo Scientific™
26505-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
824.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11567981
|
Thermo Scientific™
26505-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
785.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11587981
|
Thermo Scientific™
26505-252130 |
250 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
11597981
|
Thermo Scientific™
26505-253030 |
250 mm | 3 mm | 5 μm | N/A | ||||
11507991
|
Thermo Scientific™
26505-254030 |
250 mm | 4 mm | 5 μm | N/A | ||||
11517991
|
Thermo Scientific™
26505-254630 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
828.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10029259
|
Thermo Scientific™
26502-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
1101.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11567931
|
Thermo Scientific™
26502-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
1002.92€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11527931
|
Thermo Scientific™
26502-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
1002.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11527961
|
Thermo Scientific™
26503-154630 |
150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
862.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11507961
|
Thermo Scientific™
26503-153030 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
923.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11597951
|
Thermo Scientific™
26503-152130 |
150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
905.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11587951
|
Thermo Scientific™
26503-151030 |
150 mm | 1 mm | 3 μm |
995.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11577951
|
Thermo Scientific™
26503-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 3 μm | N/A | ||||
11557951
|
Thermo Scientific™
26503-103030 |
100 mm | 3 mm | 3 μm |
858.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11547951
|
Thermo Scientific™
26503-102130 |
100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
856.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11597941
|
Thermo Scientific™
26503-052130 |
50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
788.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11547941
|
Thermo Scientific™
26503-032130 |
30 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | ||||
11517981
|
Thermo Scientific™
26505-104630 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm | N/A | ||||
11597971
|
Thermo Scientific™
26505-103030 |
100 mm | 3 mm | 5 μm |
783.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11768056
|
Thermo Scientific™
26503-014001 |
10 mm | 4 mm | 3 μm | N/A | ||||
11758056
|
Thermo Scientific™
26503-013001 |
10 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||
11748056
|
Thermo Scientific™
26503-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
455.61€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11738056
|
Thermo Scientific™
26503-011001 |
10 mm | 1 mm | 3 μm |
485.97€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11728056
|
Thermo Scientific™
26505-014001 |
10 mm | 4 mm | 5 μm |
443.02€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11708056
|
Thermo Scientific™
26505-012101 |
10 mm | 2.1 mm | 5 μm | N/A | ||||
Descrizione
Retain highly polar and hydrophilic analytes, which are difficult to analyze with conventional C18 columns, using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PEI HILIC (hydrophilic interaction liquid chromatography) LC Columns. These columns deliver straightforward separation without the need for sample derivatization or ion-pair reagents. Featuring outstanding peak shape and selectivity, the columns provide improved sensitivity for MS detection. With 1.9, 3 and 5μm particle sizes, Hypersil GOLD PEI HILIC Columns are ideal for applications within drug discovery, food testing and environmental analysis.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns:Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC or normal phase chromatography.
- Excellent peak symmetry
- Narrow peaks for outstanding efficiency
- Enhanced sensitivity and improved resolution
- Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
- Solutions for high-throughput screening
- 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifica
2 to 8 | |
220 m²/g | |
Polyethyleneimine | |
HILIC | |
HILIC |
175 Å | |
60°C | |
6% | |
No |