Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica HPLC Columns
Efficiently separate nonpolar and moderately polar organic compounds by normal phase chromatography using Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Columns.
365.16€ - 1106.20€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 175 Å
Surface Area 220 m²/g
Temperatura 60°C
Tipo USP L3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 24
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10311535
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-052130
50 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10279644
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-054630
50 mm 4.6 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10311125
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-102130
100 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10167474
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-152130
150 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10437534
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
785.95€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10556955
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-252130
250 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10774077
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-254030
250 mm 4 mm 5 μm
828.08€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10360835
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
828.08€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10498674
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25102-202130
200 mm 2.1 mm 1.9 μm
1101.61€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10341165
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25102-152130
150 mm 2.1 mm 1.9 μm
1106.20€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10065884
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25102-102130
100 mm 2.1 mm 1.9 μm
1002.92€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10722157
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25102-052130
50 mm 2.1 mm 1.9 μm
1002.92€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10157894
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-154630
150 mm 4.6 mm 3 μm
862.44€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10127624
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-153030
150 mm 3 mm 3 μm
905.68€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10764447
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-152130
150 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10331545
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-104630
100 mm 4.6 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10066264
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-102130
100 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10076744
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-034630
30 mm 4.6 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10524125
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-032130
30 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10289124
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-014001
10 mm 4 mm 3 μm
634.18€
pezzi 4
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10629865
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-013001
10 mm 3 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10371105
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25103-012101
10 mm 2.1 mm 3 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10648905
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-014001
10 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10555425
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
25105-012101
10 mm 2.1 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Achieve outstanding peak shape and sensitivity with Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ Silica LC Columns. The unbonded, highly pure, base-deactivated silica media efficiently separates nonpolar and moderately polar organic compounds by normal phase chromatography. Available 1.9μm particle size columns can improve the speed and efficiency of your applications.
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
  • Twelve different chemistries are available
  • Excellent peak symmetry
  • Narrow peaks for outstanding efficiency
  • Enhanced sensitivity and improved resolution
  • Exceptional reproducibility for reliable chromatography, column after column
  • Solutions for high-throughput screening
  • 1.9, 3 and 5μm particle sizes for all your separation needs
Specifica
Specifica
2 to 8
220 m²/g
L3
Normal Phase
175 Å
60°C
Silica
Normal Phase