Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Columns, 5μm Particle Size
Have a monolayer coverage of C8 alkyl chain chemically bonded onto the silica surface for a reproducible and efficient stationary phase
Marca:  Thermo Scientific™ 30305-152130
Codice prodotto. 10354093
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
  • Affordable
Compliance
Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2.1 mm
5 μm
L7
Silica
Reversed Phase
150 mm
120 Å
C8
6.5%
Reversed Phase