missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Columns, 5μm Particle Size

Have a monolayer coverage of C8 alkyl chain chemically bonded onto the silica surface for a reproducible and efficient stationary phase

Marca:  Thermo Scientific™ 30305-034630

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11567471

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
  • Affordable

Compliance

Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

4.6 mm
5 μm
L7
Silica
Reversed Phase
30 mm
120 Å
C8
6.5%
Reversed Phase
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato