Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 (C8) Guard Cartridges
Drop-in guard cartridges offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime
289.00€
Specifica
Dimensione particelle | 3 μm |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 10 mm |
Fase stazionaria | MOS-2 (C8) |
Requires: Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10486934
|
Thermo Scientific™
30303-014001 |
4 mm | 3 μm | N/A | |||||
Descrizione
- The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
- Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
- Reliable, less retentive phase
- Long column lifetimes, even under basic conditions
Specifica
3 μm | |
10 mm | |
MOS-2 (C8) |