Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 C8 HPLC Columns
Use as a general-purpose C8 phase for acidic and neutral analytes, with decrease silanol activity
407.57€ - 733.32€
Specifica
Pressione max 5800 psi (400 bar)
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 170 m²/g
Temperatura 60°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione particelle Prezzo Quantità e disponibilità  
10776334
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30305-154630
150 mm 4.6 mm 5 μm
703.64€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10733026
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30305-254030
250 mm 4 mm 5 μm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10744804
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30305-254630
250 mm 4.6 mm 5 μm
733.32€
Pezzo
Spedizione stimata: 08-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10562075
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
30305-014001
10 mm 4 mm 5 μm
407.57€
pezzi 4
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For reliable, affordable analysis of more hydrophobic analytes such as small peptides and proteins, pharmaceuticals, steroids, and environmental samples, use Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS-2 C8 HPLC Columns.
Hypersil stationary phases are recognized as an HPLC industry standard. A proven effective analytical tool, classical Hypersil phases are well established and referenced in HPLC methods. Quality is assured by manufacture under ISO 9001-2000 guidelines.
For separations requiring improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 columns as an alternative.
  • Reliable, less retentive phase
  • Long column lifetimes, even under basic conditions
  • Manufactured under ISO 9001-2000 quality guidelines
  • Affordable
Specifica
Specifica
5800 psi (400 bar)
120 Å
60°C
C8
6.5%
Reversed Phase
2 to 8
170 m²/g
L7
Hypersil Classical
Reversed Phase